Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L07579.03
L07579.06
L07579.03EA
62.6
EUR
L07579.03
L07579.06
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 70091-75-7
Molecular Formula: C10H9NO5
Formula Weight: 223.19
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 152-157°/0.5mm
MDL No.: MFCD00051841
Formule:
C₁₀H₉NO₅ Kookpunt: 152…157 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 39…43 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051841 CAS nummer: 70091-75-7 |