(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18884.03
A18884.06
A18884.03EA
56.8
EUR
A18884.03
A18884.06
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97%
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 73357-18-3
Molecular Formula: C10H11NO6
Formula Weight: 241.20
Melting Point: 206-208°
MDL No.: MFCD00118466
Formule:
C₁₀H₁₁NO₆ Smeltpunt: 206…208 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00118466 CAS nummer: 73357-18-3 |