Methyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L18709.06 L18709.03
L18709.06EA 221 EUR
L18709.06 L18709.03
Methyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Methyl-3-isocyanatobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 41221-47-0 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00037077
Formule: C₉H₇NO₃
Smeltpunt: 35…38 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037077
CAS nummer: 41221-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III