Tetrabromobisphenol A ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,4'-(Propane-2,2-diyl)bis(2,6-dibromophenol), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
A17395.22 A17395.36
A17395.22EA 48.2 EUR
A17395.22 A17395.36
Tetrabromobisphenol A ≥97%
Tetrabromobisphenol A
Purity: 97% CAS No.: 79-94-7 Molecular Formula: C15H12Br4O2 Formula Weight: 543.87 Odour: Odourless Melting Point: 179-182° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00013962
Formule: C₁₅H₁₂Br₄O₂
Smeltpunt: 179…182 °C
Dichtheid: 1,76
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013962
CAS nummer: 79-94-7
EINECS: 201-236-9
ADR: 9,III