2,6-Xylyl isocyanide
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
20748.03
20748.06
20748.03EA
118
EUR
20748.03
20748.06
2,6-Xylyl isocyanide
2,6-Xylyl isocyanide
CAS No.: 2769-71-3
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Crystalline
Odour: Unpleasant
Melting Point: 73-74°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013479
Formule:
C₉H₉N Smeltpunt: 73…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013479 CAS nummer: 2769-71-3 EINECS: 220-459-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |