Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
379910010
379910050
ACRO379910010EA
32.1
EUR
ACRO379910010
ACRO379910050
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formule:
C₉H₁₄O₃ Kookpunt: 150…152 °C (40 mmHg) Dichtheid: 1,076 g/cm³ Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013285 CAS nummer: 17159-79-4 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |