2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33423.MD H33423.03
H33423.MDEA 43.4 EUR
H33423.MD H33423.03
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₉F₃O
Kookpunt: 71…73 °C (12 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102125
CAS nummer: 56734-74-8
UN: 1224
ADR: 3,III