2-Hydroxypyridine-N-oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Pyridinol-1-oxide
H54207.06
H54207.14
H54207.22
H54207.06EA
27.6
EUR
H54207.06
H54207.14
H54207.22
2-Hydroxypyridine-N-oxide ≥98%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Purity: 98+%
CAS No.: 13161-30-3
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 1422545
MDL No.: MFCD00006195
Formule:
C₅H₅NO₂ Smeltpunt: 147…152 °C Dichtheid: 1,111 Vlampunt: 100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006195 CAS nummer: 13161-30-3 EINECS: 236-100-8 |