4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
B24774.06 B24774.14
B24774.06EA 103 EUR
B24774.06 B24774.14
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine ≥97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 53937-02-3 Molecular Formula: C12H11NO2 Formula Weight: 201.22 Melting Point: 194-198° MDL No.: MFCD04039771
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Smeltpunt: 194…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191783
CAS nummer: 53937-02-3