2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L10563.03
L10563.MD
L10563.03EA
104
EUR
L10563.03
L10563.MD
2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
2-Acetyl-3-aminothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 31968-33-9
Molecular Formula: C6H7NOS
Formula Weight: 141.19
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 120-125°/0.8mm
MDL No.: MFCD00052585
Formule:
C₆H₇NOS Kookpunt: 120…125 °C (0,8 mmHg) Smeltpunt: 84…88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052585 CAS nummer: 31968-33-9 |