2-(1-Piperidinyl)aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13073.03
A13073.06
A13073.14
A13073.03EA
22.9
EUR
A13073.03
A13073.06
A13073.14
2-(1-Piperidinyl)aniline ≥98%
2-(1-Piperidinyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 39643-31-7
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 44-47°
Boiling Point: 96-98°/1mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047467
Formule:
C₁₁H₁₆N₂ Kookpunt: 96…98 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 44…47 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047467 CAS nummer: 39643-31-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |