2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
44477.01
44477.03
44477.01EA
71
EUR
44477.01
44477.03
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Purity: 97%
CAS No.: 70069-04-4
Molecular Formula: C13H27O7
Formula Weight: 294.35
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₂₆O₇ Kookpunt: 150 °C (0,5 mmHg) Dichtheid: 1,174 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00188046 CAS nummer: 70069-04-4 EINECS: 274-299-3 |