2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
44509.01
44509.03
44509.06
44509.01EA
42.9
EUR
44509.01
44509.03
44509.06
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥97%
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4
Purity: 97%
CAS No.: 75507-26-5
Molecular Formula: C9H18O5
Formula Weight: 206.24
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₈O₅ Kookpunt: 115 °C (0,04 mmHg) Dichtheid: 1,20 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00067524 CAS nummer: 75507-26-5 EINECS: 278-224-5 |