n-Pentaan 99,8, SupraSolv® GC-ECD/FID, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Pentane
MQ100
1.00882.1000
1.00882.2500
1.00882.4000
1.00882.1000EA
160
EUR
1.00882.1000
1.00882.2500
1.00882.4000
n-Pentaan 99,8, SupraSolv® GC-ECD/FID, Supelco®
n-Pentaan
Formule:
H₃C(CH₂)₃CH₃ MW: 72.15 g/mol Kookpunt: 35…36 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –130 °C Dichtheid: 0.63 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009498 CAS nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II Bereik: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Specification Test Results
Solubility | 0.04 g/L (25 °C) |
Melting Point | -130 °C |
Molar Mass | 72.15 g/mol |
Boiling Point | 36 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 570 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.358 |
Explosion Limit | 1.4 - 8%(V) |
Density | 0.63 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) no data available |
Ignition Point | 285 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |