Celkweekflessen, schroefdop met 2 poorten, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11440 431514 431512 431516 431518 431520
CORN11440EA 499.9 EUR
CORN11440 CORN431514 CORN431512 CORN431516 CORN431518 CORN431520
Celkweekflessen, schroefdop met 2 poorten, Corning®
Kolven Celcultuurflessen
Erlenmeyers van helder polycarbonaat, met PP-schroefdop, zijn nu verkrijgbaar als gesloten systeemoplossingen.
  • Gesteriliseerd met gammastraling
  • Gecertificeerd pyrogeenvrij
Ze zijn steriel en worden afzonderlijk dubbel verpakt en geassembleerd geleverd. De voorgemonteerde overdrachtsdoppen hebben twee poorten. Eén poort eindigt in een 0,2 µm filter en de andere poort is een chemisch bestendige, hitte-afdichtbare flexibele slang, eindigend in een mannelijke Luer-lock. De dompelbuis reikt helemaal tot de bodem van de kolf voor eenvoudige aseptische overdracht van uw vloeistofverwerkingsprocessen.
Opgelet: *Het product/de producten op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.