De VacuuCenter BVC basic is ontworpen om aan te sluiten op een bestaande externe vacuümbron zoals een membraanpomp of vacuümnetwerk (bijv. VACUU·LAN®) en vereist geen elektrische voeding. De chemicaliënbestendige mechanische vacuümregelaar zorgt altijd voor een optimaal vacuüm tijdens gebruik. De regelaar opent alleen wanneer dat nodig is, waardoor de belasting van gas op de vacuümbron wordt beperkt. De verdamping van verzamelde vloeistof wordt geminimaliseerd. Doordat de inlaatslangen in de kop van de fles zijn geïntegreerd, wordt de vorming van aerosol en schuim beperkt en gaat het hydrofobe beschermingsfilter langer mee. Het afzuigingssysteem is verkrijgbaar als BVC basic met PP-fles van 4 L of als BVC basic G met fles van 2 L van borosilicaatglas met coating.
- Mechanische vacuümregelaar zorgt voor een optimaal vacuüm tijdens gebruik en beperkt de belasting van de damp op het vacuümnetwerk
- Stabiele basis en werking zonder elektriciteit voor het gemak
- Autoclaveerbare verzamelfles ontworpen om aerosol- en schuimvorming te verminderen
- Handbedieningsset voor afzuiging VacuuHandControl (VHC) met doorstroomafzuigbuis. Geen verontreiniging van de handgreep met uitgeblazen media dankzij de hydrofobe sterilizeerbare filter van 0,2 µm. Het risico op verontreiniging van het vacuümpompsysteem wordt sterk verlaagd
Bestelinformatie: Two-year warranty for manufacturing defects.
Leveringsinformatie: Compleet vloeistofafzuigingssysteem voor bestaande vacuümbron, met automatische vacuümregeling, slangkoppeling DN 6/10 mm voor aansluiting op een vacuümvoorziening, handbedieningsset voor afzuiging VacuuHandControl VHC, verzamelfles, beschermingsfilter en handleiding.