Laboratoriumflessen, brede hals, met GLS 80®-schroefdraad, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1178392 1178424 1178425 1178426 1178427 1178428 218606904 218603607
215-3094EA 146 EUR
215-3094 215-3095 215-3096 215-3097 215-3098 215-3099 215-2849 215-2957
Laboratoriumflessen, brede hals, met GLS 80®-schroefdraad, DURAN®
Flessen Glazen flessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, zonder schroefdoppen en gietringen.
  • Easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable white ceramic
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Special thread means opening takes less than a turn
  • Service temperature limit of standard blue closure and pouring ring (must be ordered separately): 140 °C
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rond, met schaalverdeling en speciaal ontwikkelde schroefdraad GLS 80. De fles kan eenvoudig worden geopend en gesloten met het snelsluitmechanisme. Door de 80 mm brede buitendiameter van de hals van de fles is vullen met en ingieten van poeders en viskeuze stoffen eenvoudig. Lepels, spatels en pincetten kunnen worden gebruikt om de stoffen gemakkelijk en zeker te hanteren. In de grote opening kunnen zelfs trechters voor grote volumes goed en gemakkelijk worden geplaatst.
Met opgedrukte traceringscode (batch-identificatie).
Bestelinformatie: Screw caps and pouring rings can be ordered separately.