Laboratoriumflessen, brede hals, met GLS 80® schroefdraad, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1178429 1178430 1178431 1178432 1178433 1178434 218663604
SCOT1178429EA 575 EUR
SCOT1178429 SCOT1178430 SCOT1178431 SCOT1178432 SCOT1178433 SCOT1178434 215-2959
Laboratoriumflessen, brede hals, met GLS 80® schroefdraad, DURAN®
Flessen Glazen flessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, bruin, zonder schroefdoppen en uitgietringen.
  • Easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable white ceramic
  • Special thread means opening takes less than a turn
  • Service temperature limit of standard blue closure and pouring ring (must be ordered separately): 140 °C
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Rond, met schaalverdeling en speciaal ontwikkelde GLS 80 schroefdraad. De fles kan eenvoudig worden geopend en gesloten met het snelsluitmechanisme. De flessenhals met een buitendiameter van 80 mm maakt het vullen en uitgieten van poeders en viskeuze vloeistoffen eenvoudig. Lepels, spatels en pincetten kunnen gebruikt worden voor veilige en zelfzekere hantering van stoffen. Zelfs filters met een groot volume kunnen veilig en eenvoudig op de grote opening geplaatst worden. Eenvoudig gebruik en UV-bescherming tot 500 nm. Ongewijzigde DURAN®-eigenschappen in de fles, aangezien de kleur enkel op de buitenkant aangebracht wordt. Zeer uniforme, duurzame en chemisch bestendige bruine kleur dankzij het gebruik van innovatieve technologie.
Met opgedrukte traceercode (lotaanduiding).
Bestelinformatie: Screw caps and pouring rings can be ordered separately.