Dubbel gelgietsysteem
Leverancier: HOEFER ELECTROPHORESIS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SE246 SE249 SE6009
HOEFSE246EA 57.2 EUR
HOEFSE246 HOEFSE249 HOEFSE6009
Dubbel gelgietsysteem
Blotkits
Inclusief gietpoort, gietklemconstructies, afdichtpakkingsset en cams. Glasplaten, kammen en spacers moeten afzonderlijk worden besteld.
Bestelinformatie: Glass plates, combs and spacers need to be ordered separately.