Veiligheidsbrillen, SP1000™
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1028640 1028643 1028644
111-2161EA 21.13 EUR
111-2161 111-2162 111-2163
Veiligheidsbrillen, SP1000™
Brillen
These dual lens spectacles provide protection against impact, wind, dust and airborne debris. Ideal for dirty, high particulate work environments such as grinding, chipping, shaving and sanding.
  • Zacht en flexibel neusstuk
  • Zachte, hoogwaardige gezichtsomsluiting en opgevulde brillenpoten
  • Verstelbare vlamwerende hoofdband
  • Omsluitende basis 8 dubbele lens
  • Indirecte ventilatie aan de boven-en onderkant en Dura-streme anti-condens/anti-kras coating.
Certificaten: EN 166