Veiligheidsbril, Adaptec™
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1030749HS 1030759HS 1030739HS
DALL1030749HSEA 17.08 EUR
DALL1030749HS DALL1030759HS DALL1030739HS
Veiligheidsbril, Adaptec™
Brillen
Stylish single lens safety glasses with vented, cushioned frame and PC lens.
  • De neusbrug met drie standen is eenvoudig af te stellen en zorgt ervoor dat de ogen gecentreerd blijven in de lens
  • Verstelbare neusbrug
  • Instelbare lenshoek vermindert condensatie; 7 standen
  • Door verfijnde afstelling van de brillenpoot kunnen medewerkers de spanning van de brillenpoot aanpassen zonder de bril af te zetten
  • 4A+-coating op beide zijden van de lens zorgt voor uitstekende antikras, antidamp en antistatische eigenschappen
Suitable for jobs where there are risks associated with abrasion, fogging, airborne particulates or impact.
Certificaten: EN 166 FT