Celschrapers en cellifters
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2602EA 195 EUR
734-2602 734-2603 734-2604 734-2605
Celschrapers en cellifters
Celschrapers
Specifiek ontworpen om het verzamelen van cellen eenvoudiger en effectiever te maken. Verkrijgbaar met verschillende bladposities: schraper voor gebruik in kolven, of lifter voor gebruik bij het oogsten van cellen (vooral stamcellen) in gerechten.
  • De gekruiste handgreep van ABS zorgt voor meer stijfheid en zorgt voor een betere controle tijdens het schrapen van cellen
  • Dun, flexibel TPE-mesje voorkomt schade aan cellen
  • Per stuk verpakt
  • Gesteriliseerd door bestraling met elektronenstralen
  • Vrij van DNase, RNase en pyrogeenvrij
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M