Microglasvezelfilters, 934-AH™, RTU, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9907-042 9907-055 9907-047 9907-090 9907-9436 2827-047 3827-035 3827-042 3827-047 3827-070 3827-090 4827-035 4827-042 4827-047 4827-070 4827-090 9907-070 9927-047 9927-070 9927-090
513-0114EA 118 EUR
513-0114 513-0116 513-0115 513-0117 WHAT9907-9436 513-0140 513-0127 513-0128 513-0129 513-0130 513-0131 513-0132 513-0133 513-0134 513-0135 513-0136 WHAT9907-070 513-0137 513-0138 513-0139
Microglasvezelfilters, 934-AH™, RTU, Whatman™
Filters Glasvezelfilters
Deze 934-AH™ RTU-klasse filterpapieren zijn voorgewassen, gedroogd (of verhit), gekoeld, gedehydreerd en gewogen waardoor het vooraf behandelen niet nodig is. Deze behandeling wordt normaal vereist door de US EPA Labaratory Standard Method 2540 delen C, D en E. Deze filterpapieren worden veel gebruikt voor de analyse van opgeloste, gesuspendeerde en vluchtige vaste stoffen. Ze worden ook gebruikt als waterzuiveringsfilter voor uiteenlopende watercontroletoepassingen, zoals het controleren van rivier-, vijver- en kustwater en het analyseren van de afvoer van gezuiverd afvalwater van waterafvalzuiveringsinstallaties en het controleren van waterafvoer van industriële fabrieken.
  • Superieure retentie van fijne deeltjes bij hoge debieten
  • Kan zeer troebele monsters verwerken
  • Retentie van fijne deeltjes: 1,5 µm
934-AH™ RTU voor gesuspendeerde en opgeloste vloeistoffen: Voorgewassen, gedroogde, gekoelde en gewogen filters met een gecertificeerd massaverlies tussen het wassen en drogen van minder dan 0,5 mg of 4% in overeenstemming met US EPA Lab Standard Method 2540 delen C en D. De meeste filters worden gewogen tot op vier decimalen, hoewel een versie van de 47 mm filter ook gewogen kan worden tot op vijf decimalen indien nodig.
934-AH™ RTU voor vluchtige stoffen: Voorgewassen, vooraf gewogen en vooraf verhit tot 550 °C afgestemd op US EPA Laboratory Standard Method 2540 delen C, D en E.
934-AH™ RTU dubbel gewogen: Droog-, koel- en weegprocessen twee keer herhaald voor klanten met een zeer strenge regelgeving.
* Wordt vooraf gewassen en vooraf gewogen tot 5 cijfers na de komma.
Verpakking: De vooraf gewogen filterpapieren zijn verpakt in een aluminium behuizing en het filtergewicht is duidelijk afgedrukt op een hittebestendig label. Elke behuizing heeft een unieke barcode. Elke doos is ook voorzien van een barcode die gebruikt kan worden om de gewichten van alle filters uit de doos te downloaden.