Handschoenen voor algemeen gebruik, ActivArmr® Hycron®
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
27-600/9 27-810/10 27-600/10 27-600/8 27-607/10 27-607/8 27-607/9 27-805/10 27-805/9 27-805/11 27-600/11 27-607/11
ANSE27-600/9EA 56.2 EUR
ANSE27-600/9 ANSE27-810/10 ANSE27-600/10 ANSE27-600/8 ANSE27-607/10 ANSE27-607/8 ANSE27-607/9 ANSE27-805/10 ANSE27-805/9 ANSE27-805/11 ANSE27-600/11 ANSE27-607/11
Handschoenen voor algemeen gebruik, ActivArmr® Hycron®
Handschoenen
Deze katoenen jersey handschoenen zijn ofwel beschikbaar met een ¾ coating ofwel met een volledige nitril coating.
  • Drie keer zo duurzaam als robuust leer: Ideaal voor ruwe omgevingen
  • De speciale nitril samenstelling biedt superieure bestendigheid tegen scherpe en schurende materialen
  • Zorgt voor een uitstekende barrière tegen vetten en oliën, verliest zijn kwaliteit niet zoals leer of katoen
  • Gemaakt zonder siliconen: Gegarandeerd zuiver voor metaal- en motorproductie
  • Antistatisch volgens EN 1149
  • Door de ruime keuze aan manchetstijlen en -lengten kan u kiezen voor de optimale handschoen voor uw specifieke toepassing
Beschikbaar met gebreide manchet, veiligheidsmanchet of lange veiligheidsmanchet.
De stevige handschoenen zijn geschikt voor de hantering van bouwmaterialen, beton, bakstenen en tegels, ook voor droge afbouw, ruwe gietstukken, koud kunststofgietwerk, straatreiniging en afvalophaling.
Certificaten: EN 388:2016 (4121B); Cat. II