Handschoenen voor algemeen gebruik, Edge®
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40-157/10 40-157/9 40-400/10 40-400/8 40-400/9
ANSE40-157/10EA 11.6 EUR
ANSE40-157/10 ANSE40-157/9 ANSE40-400/10 ANSE40-400/8 ANSE40-400/9
Handschoenen voor algemeen gebruik, Edge®
Handschoenen
Deze interlock katoenen voeringen met nitrilschuim coating zorgen voor mechanische bescherming. Bij licht geoliede toepassingen helpt de poreuze nitril coating om de olie van het handschoenoppervlak af te voeren voor een stevigere grip.
  • Vormt zich naar de hand voor een betere flexibiliteit en beweeglijkheid
  • Kan duurzamer zijn dan splitleer
  • Ergonomisch, licht, flexibel en sterk: de ideale combinatie voor snelle en nauwkeurige hanteringen
  • Antistatisch volgens EN 1149
Ideaal voor de assemblage van metalen onderdelen en componenten, voorMore Product Information