VWR® Traceable®, Infraroodthermometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-1924EA 265 EUR
620-1924 VWRU89140-188
VWR® Traceable®, Infraroodthermometer
Thermometers Digitale thermometers
Deze digitale thermometer met dubbele laser (IR) en (K) sonde is geschikt voor niet-invasieve metingen in de voedingsmiddelenindustrie, de biowetenschappen, de farmaceutische sector, aardolieproducten, cleanrooms, elektronica en toepassingen op locatie.
  • Beeldveld is 12:1 (de spotgrootte is 50 mm op 0,60 meter)
  • Metingen op elk type oppervlak: Vaste stoffen, halfvaste stoffen en vloeistoffen
  • Maximum-/minimumfuncties die u op elk moment kunt bekijken, weergave van het gemiddelde van alle metingen en van het verschil tussen twee metingen
  • Hoorbare, door de gebruiker in te stellen hoge en lage alarmsignalen geven aan dat er sprake is van buiten bereik
  • Door de gebruiker instelbare emissiviteit van 0,1 tot 1,00 in stappen van 0,01
Leveringsinformatie: Geleverd met Traceable®-kalibratiecertificaat geleverd door NIST van een ISO 17025-laboratorium geaccrediteerd door A2LA, K-type sonde en twee AAA-batterijen.