VWR® Traceable®, Hoogte-, baro- en thermometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-1922EA 385 EUR
620-1922 VWRU61161-398
VWR® Traceable®, Hoogte-, baro- en thermometer
Barometers
Deze compacte, lichtgewicht meter kan luchtdruk, temperatuur en hoogte meten. Het apparaat geeft luchtdruktrends grafisch weer en heeft een stopwatch/klok en kompas.
  • Robuuste, schokbestendige behuizing
  • Klok met de tijd van de dag en stopwatch
  • Geeft grafisch luchtdruktrends weer
Certificaten: Voldoet aan ISO 17025. Traceerbaar naar NIST.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met sleutelkoord en twee batterijen.