Titratoren, Karl Fischer, volumetrisch, TitroLine® 7500 KF
Leverancier: SI Analytics
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
285220810 285220820 285220830
661-0138EA 6620 EUR
661-0138 661-0139 661-0140
Titratoren, Karl Fischer, volumetrisch, TitroLine® 7500 KF
Titratieapparaten
TitroLine® 7500 KF is een volumetrische generalist voor uiteenlopend gebruik. Toepassingen zijn volumetrische KF-titratie, dead-stop titraties (SO₂, broomnummer), doseertaken en bereiding van oplossingen. Ideaal voor KF-analyse in de farmaceutische en chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en minerale olie-industrie.
  • Snel, eenvoudig en nauwkeurig
  • Met kant-en-klare methoden voor verschillende toepassingen (bijvoorbeeld titerbepaling, blanco waarde)
  • Goed afleesbaar kleurenscherm met online titratiecurve, kan eenvoudig op afstand en vanuit extreme hoeken worden bekeken
  • Opslag van resultaten via USB-poort (PDF- en CSV-file)
  • Met intelligente verwisselbare modules (5, 10 en 20 ml)
Bestelinformatie: Wordt geleverd met verwisselbare module WA 05, 10 of 20, TM 235 KF-titratiestandaard met geïntegreerde roerder en pomp (inclusief alle flessen en buisjes), titratievat TZ 1770, micro-dubbele platina elektrode KF 1100, startkit (bestaande uit moleculaire zeef, naalden met spuiten en glaswol), en voeding 100 - 240 V.