Titratieapparaten, Karl Fischer, coulometrisch, TitroLine® 7500 KF Trace
Leverancier: SI Analytics
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
285220860 285220870 285220880 285220890 285227800
661-0141EA 6260 EUR
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0290
Titratieapparaten, Karl Fischer, coulometrisch, TitroLine® 7500 KF Trace
Titratieapparaten
Deze zeer compacte en eenvoudig te bedienen instrumenten zijn ideaal voor de coulometrische bepaling van het watergehalte volgens Karl Fischer bij lage watergehaltes, en voor de bepaling van het broomnummer. Ze zijn geschikt voor kleine hoeveelheden vloeibare of gasvormige monsters en kunnen worden gebruikt voor kwaliteitscontrole in de voedingsmiddelen-, chemische, petrochemische en farmaceutische industrie.
  • Optimaal zichtbaar kleurenscherm met online titratiecurve
  • Met standaardmethoden voor verschillende toepassingen (bijvoorbeeld een blanco waarde)
  • Drie USB- en twee RS232-poorten voor uitbreiding en aansluiting van apparaten
  • Opslag van resultaten op PDF en CSV
  • Module 2 en 4 bevatten een oplosmiddelpomp
Leveringsinformatie: Alle modellen worden geleverd met toetsenbord, statiefstaaf TZ 1748 en klem TZ 1749, voeding, KF-elektrode 1150 en KF-starterset TZ 1789 met moleculaire zeer, glaswol en een set van spuiten met naalden.
Module 1 bevat ook: Magnetische roerder TM 235, titratievat TZ 1751 en generatorelektrode TZ 1752 zonder diafragma.
Module 2 bevat ook: KF-titratiestandaard (pomp en roerder) TM 235 KF met fles voor afval (1 l helder), fles voor oplosmiddel (1 l bruin) en fles voor vochtabsorptie (100 ml) met alle buisjes, titratievat TZ 1754 en generatorelektrode TZ 1752 zonder diafragma.
Module 3 bevat ook: Magnetische roerder TM 235, titratievat TZ 1751 en generatorelektrode TZ 1753 met diafragma.
Module 4 bevat ook: KF-titratiestandaard (pomp en roerder) TM 235 KF met fles voor afval (1 l helder), fles voor oplosmiddel (1 l bruin) en fles voor vochtabsorptie (100 ml) met alle buisjes, titratievat TZ 1754 en generatorelektrode TZ 1753 met diafragma.