Bromoacetonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B1058-25G B1058-500G B1058-100G
TCIAB1058-25GEA 68.2 EUR
TCIAB1058-25G TCIAB1058-500G TCIAB1058-100G
Bromoacetonitrile ≥97.0% (by GC)
Bromoacetonitrile
Formule: BrCNCH₂
Kookpunt: 150°C
Smeltpunt: –36 °C
Dichtheid: 1,771 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001884
CAS nummer: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a886a303fdec4f98bb9a18ac3a37fe08e5533052&vid=a886a303fdec4f98bb9a18ac3a37fe08e5533052&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %