2-Furaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
F0073-25G F0073-500G
TCIAF0073-25GEA 18.7 EUR
TCIAF0073-25G TCIAF0073-500G
2-Furaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Furaldehyde
Formule: C₅H₄O₂
Kookpunt: 160°C
Smeltpunt: -37°C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 59°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003229
CAS nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&vid=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %