2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
398290050 398290010
ACRO398290050EA 192 EUR
ACRO398290050 ACRO398290010
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Kookpunt: 109 °C (11 mmHg)
Smeltpunt: 26…28 °C
Dichtheid: 1,39 g/cm³
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023197
CAS nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %