Benzyl cyanide ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0128-25ML P0128-500ML
TCIAP0128-25MLEA 19.8 EUR
TCIAP0128-25ML TCIAP0128-500ML
Benzyl cyanide ≥98.0% (by GC)
Benzyl cyanide
Formule: (C₆H₅)CH₂CN
Kookpunt: 230°C
Smeltpunt: –24°C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 101°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001894
CAS nummer: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN: 2470
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01131
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %