Pyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
C0455-25G
C0455-500G
TCIAC0455-25GEA
17.6
EUR
TCIAC0455-25G
TCIAC0455-500G
Pyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (by GC)
Pyridine-2-carbonitrile
Formule:
C₆H₄N₂ Kookpunt: 225°C Smeltpunt: 26…28 °C Dichtheid: 1,081 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006218 CAS nummer: 100-70-9 EINECS: 202-880-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |