1-Ethyl-2-pyrrolidon ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one
E0358-25ML E0358-250ML
TCIAE0358-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0358-25ML TCIAE0358-250ML
1-Ethyl-2-pyrrolidon ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-2-pyrrolidon
Formule: C₆H₁₁NO
Kookpunt: 218°C
Dichtheid: 0,9979 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 76°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003199
CAS nummer: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&vid=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %