Dibenzosuberone ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
D1801-25G
D1801-100G
TCIAD1801-25GEA
18.7
EUR
TCIAD1801-25G
TCIAD1801-100G
Dibenzosuberone ≥98.0% (by GC)
Dibenzosuberone
Formule:
C₁₅H₁₂O Kookpunt: 148°C Smeltpunt: 31…34 °C Dichtheid: 1,1635 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003587 CAS nummer: 1210-35-1 EINECS: 214-912-3 |
|
Specification Test Results
Appearance | White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |