Dehydroazijnzuur ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0039-25G D0039-500G
TCIAD0039-25GEA 25.3 EUR
TCIAD0039-25G TCIAD0039-500G
Dehydroazijnzuur ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dehydroazijnzuur
Formule: C₈H₈O₄
Kookpunt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 108 °C
Vlampunt: 157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066709
CAS nummer: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 14,02865
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&vid=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency