Oxalyl dichloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
O0082-25G
O0082-500G
O0082-100G
TCIAO0082-25GEA
19.8
EUR
TCIAO0082-25G
TCIAO0082-500G
TCIAO0082-100G
Oxalyl dichloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Oxalyl dichloride
Formule:
C₂Cl₂O₂ Kookpunt: 64°C Smeltpunt: –12 °C Dichtheid: 1,48 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: ≥ 100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000704 CAS nummer: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 UN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 14,06914 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |