Fumaroyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
F0152-25G
F0152-500G
TCIAF0152-25GEA
44
EUR
TCIAF0152-25G
TCIAF0152-500G
Fumaroyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fumaroyl chloride
Formule:
C₄H₂Cl₂O₂ Kookpunt: 161 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –2 °C Dichtheid: 1,41 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 77°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000733 CAS nummer: 627-63-4 EINECS: 211-005-4 UN: 1780 ADR: 8,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |