Citraconic anhydride ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M0365-25G
M0365-500G
M0365-100G
TCIAM0365-25GEA
17.6
EUR
TCIAM0365-25G
TCIAM0365-500G
TCIAM0365-100G
Citraconic anhydride ≥98.0% (by GC)
Citraconic anhydride
Formule:
C₅H₄O₃ Kookpunt: 215°C Smeltpunt: 7…8 °C Dichtheid: 1,243 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 101°C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00005522 CAS nummer: 616-02-4 EINECS: 210-459-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 97.0 % |