Diallylftalaat ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Phthalic acid diallyl ester
P0290-25ML
P0290-500ML
TCIAP0290-25MLEA
18.7
EUR
TCIAP0290-25ML
TCIAP0290-500ML
Diallylftalaat ≥98.0% (by GC)
Diallylftalaat
Formule:
C₁₄H₁₄O₄ Kookpunt: 158°C Smeltpunt: –70 °C Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 163°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008646 CAS nummer: 131-17-9 EINECS: 205-016-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |