Butylbutyraat ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Butyric acid butyl ester
B0757-25ML B0757-500ML
TCIAB0757-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0757-25ML TCIAB0757-500ML
Butylbutyraat ≥99.0% (by GC)
Butylbutyraat
Formule: C₈H₁₆O₂
Kookpunt: 164°C
Dichtheid: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 56°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009450
CAS nummer: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&vid=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %