Diethylcarbonaat ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
C0041-25G C0041-500G
TCIAC0041-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0041-25G TCIAC0041-500G
Diethylcarbonaat ≥98.0% (by GC)
Diethylcarbonaat
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Kookpunt: 126°C
Smeltpunt: -43
Vlampunt: 25°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009107
CAS nummer: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&vid=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %