Bis(2-ethylhexyl)ftalaat ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0297-25G P0297-500G
TCIAP0297-25GEA 18.7 EUR
TCIAP0297-25G TCIAP0297-500G
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat ≥98.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat
Formule: C₂₄H₃₈O₄
Kookpunt: 361°C
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 218°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009493
CAS nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&vid=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %