2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
T1855-25G T1855-5G
TCIAT1855-25GEA 45.1 EUR
TCIAT1855-25G TCIAT1855-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Formule: C₇HClF₄O
Kookpunt: 53 - 54 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 89°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075164
CAS nummer: 94695-48-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9e9fe30f2303d487ba0d5d43b4284d03f97741a&vid=d9e9fe30f2303d487ba0d5d43b4284d03f97741a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %