Guanidinium thiocyanate
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
RC-059 RC-058
RC-059EA 717 EUR
RC-059 RC-058
Guanidinium thiocyanate
Guanidinium thiocyanate
Formule: CH₅N₃·CHNS
Smeltpunt: 118 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013027
CAS nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1