2-(Dimethylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N,N-Dimethylpyridin-2-amine
D1680-25G D1680-500G
TCIAD1680-25GEA 77 EUR
TCIAD1680-25G TCIAD1680-500G
2-(Dimethylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Dimethylamino)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
Kookpunt: 108°C
Dichtheid: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 74°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006261
CAS nummer: 5683-33-0
EINECS: 227-147-5
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&vid=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %