1-Butyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Butyl isothiocyanate
I0249-25ML I0249-250ML
TCIAI0249-25MLEA 57.2 EUR
TCIAI0249-25ML TCIAI0249-250ML
1-Butyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
1-Butyl isothiocyanate
Formule: C₅H₉NS
Kookpunt: 66 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,9559 g/cm³ (11.2 °C)
Vlampunt: 66°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004824
CAS nummer: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee87ffefd7bf2a2efa734ad1839838845a1cb2d4&vid=ee87ffefd7bf2a2efa734ad1839838845a1cb2d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %