N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A0774-25G A0774-500G A0774-100G
TCIAA0774-25GEA 30.8 EUR
TCIAA0774-25G TCIAA0774-500G TCIAA0774-100G
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine ≥97.0% (by GC)
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
Formule: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kookpunt: 146°C
Smeltpunt: ∼ 0 °C
Dichtheid: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 143°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008173
CAS nummer: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&vid=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %