2-Butoxyethanol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B0698-25ML B0698-500ML
TCIAB0698-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0698-25ML TCIAB0698-500ML
2-Butoxyethanol ≥99.0% (by GC)
2-Butoxyethanol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Kookpunt: 171°C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 68°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002884
CAS nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&vid=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %